Learn More
Corning™ Applicateur de tapis de stockage
Application rapide du couvercle de stockage III aux plaques à 96 puits
Marque: Corning™ 3081
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 5.76062kg
Description
Les applicateurs de couvercle de stockage appliquent uniformément des couvercles de stockage sur les plaques en polypropylène à 96 puits, et aux plaques en polystyrène à 96 puits.Spécification
Applicateur de tapis de stockage | |
Noir | |
Pour le traitement d’échantillons aux volumes importants | |
1 Ea. |