Learn More
Corning™ Tubes PCR en polypropylène Thermowell™ GOLD
Les tubes Thermowell GOLD s’adaptent aussi bien aux équipements automatisés que les tubes d’origine du fabricant.
Marque: Corning™ 3749
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.38700kg
Description
Les tubes PCR individuels sont fabriqués en polypropylène à paroi fine et conçus pour un ajustement précis dans les blocs chauffants afin d’optimiser le transfert de chaleur. Les tubes, exempts de RNase / DNase, sont autoclavables à 121°C et résistent à la centrifugation jusqu’à 10 000 x g.
Spécification
Sans DNase ni RNase | |
Assortiment | |
500/Bte | |
Blocs chauffants pour optimiser le transfert de chaleur | |
Non stérile | |
10 000 x g | |
Autoclavables | |
Tube PCR à paroi fine |
Assortiment | |
0,5 ml | |
PP | |
Plat | |
PP | |
Plat | |
Tube |