Learn More
Corning™ Surface à très faible adhérence
La surface unique avec hydrogel lié par covalence est hydrophile et a une charge neutre
Marque:  Corning™ 3262
Code nomenclature Nacres: NB.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.58967kg
Code produit. 10000762
  • 603.30€ / 20 pièces
Expédition estimée
06-11-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • La surface Corning™ CellBIND™ est un nouveau traitement de culture cellulaire qui accroît la mouillabilité de la surface pour une adhérence cellulaire plus uniforme et homogène
  • Les boîtes de culture à adhérence de surface ultra faible présentent une couche d’hydrogel lié par covalence qui réduit au maximum l’adhérence cellulaire, l’absorption protéique et l’activation cellulaire.
  • 10 boîtes de culture/sachets pour boîtes de 100 mm (Cat. catalogue 430293)
  • Les boîtes carrées de 245 mm offrent 500 cm2 de surface de croissance
  • Rebords facilitant la manipulation
  • Les orifices d’aération assurent un échange gazeux homogène
  • À partir de PS vierge optiquement transparent
  • Stérile
  • Apyrogènes
Taille de boîte (mm) = diamètre de surface de croissance réelle : Boîte de 35 mm = 34,4 mm ; boîte de 60 mm = 52,1 mm ; boîte de 100 mm = 83,8 mm ; boîte de 150 mm = 139,1 mm.
Catalogue nº 431110, boîtes carrées avec dimensions de fond intérieur de 224 x 224 mm.
Spécification
Spécification
Transparent
20 mm
Transparent
Oui
100 mm
PS
Boîte de Petri pour culture cellulaire
16,5  ml (puits)
20/Cs.
Rond
Rond
Polystyrène
55 cm2
Stérile
Liaison ultra-basse
Oui
Couvercle
5/Pk.