Learn More
Corning™ Pointes de pipette, adaptation universelle : Rack empilé non stérile
GREENER_CHOICE
Code produit. 10307751 Tous les produits Corning Produits
Click to view available options
Quantité:
400 cônes/rack empilé ; 2 plateaux/carton
400 cônes/rack ; 10 racks/carton
Conditionnement:
4800 pièces
960 pièces
Code produit. 10307751
Marque: Corning™ 4803
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçues pour garantir un ajustement fiable aux principales marques de pipettes
  • Les pointes universelles Corning sont conçues pour s’adapter à la plupart des grandes marques de pipettes. (Un guide de compatibilité des pointes de pipettes peut être demandé ou téléchargé à partir du site Internet de Corning).
  • Orifice biseauté garantissant une distribution précise du liquide.
  • Les pointes universelles de 1 à 200 μl sont graduées aux volumes de 250 μl, 500 μl et 1 000 μl.
  • Sélectionner l’une des trois options de conditionnement suivantes : Les pointes de portoirs empilés comportent un empilement de cinq portoirs, chacun contenant 96 pointes, pour un total de 480 pointes dans un format compact. Pointes conditionnées en vrac non stériles et économiques
  • Sans RNAse/DNAse.
  • Apyrogènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 1 à 200 μl
Stérilité Non stérile
Couleur Naturel
Format Rack
Type de pointe Rond
Conditionnement Rack empilé : Dix x 5 racks de 96
Quantité 400 cônes/rack ; 10 racks/carton
Graduée Oui
Matériau Polypropylène
Graduations 10, 50, 100 μl