Learn More
Thermo Scientific™ Corticotropin Releasing Factor, bovine
236.00€ - 365.00€
Spécification
Poids moléculaire | 4697.32 |
---|---|
Conditionnement | Plastic bottle |
Contenu et stockage | Store at -20°C |
Forme | Solid |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15447679
|
Thermo Scientific™
J66353.M^ |
1mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15437679
|
Thermo Scientific™
J66353.!D |
0.5mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
4697.32 | |
Plastic bottle | |
Store at -20°C | |
Solid |