Learn More
21-acétate de cortisone, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 13581610
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
50-04-4
C23H30O6
402.49
MFCD00003609
ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
cortisone acetate, cortisone 21-acetate, cortone acetate, incortin, biocort acetate, artriona, cortadren, scheroson, cortisyl, adreson
5745
CHEBI:3897
Acétate d’[2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-diméthyl-3,11-dioxo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-décahydrocyclopenta[a]phénanthrènes-17-yl]-2-oxoéthyl]
CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C
50-04-4
C23H30O6
402.49
MFCD00003609
ITRJWOMZKQRYTA-RFZYENFJSA-N
cortisone acetate, cortisone 21-acetate, cortone acetate, incortin, biocort acetate, artriona, cortadren, scheroson, cortisyl, adreson
5745
CHEBI:3897
Acétate d’[2-[(8S,9S,10R,13S,14S,17R)-17-hydroxy-10,13-diméthyl-3,11-dioxo-1,2,6,7,8,9,12,14,15,16-décahydrocyclopenta[a]phénanthrènes-17-yl]-2-oxoéthyl]
CC(=O)OCC(=O)[C@@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3C(=O)C[C@]12C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cortisone 21-acetate
Point de fusion 237°C to 240°C
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Merck Index 15,2525
Poids de la formule 402.48
Pourcentage de pureté 98+%
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cortisone 21-acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.