Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cortisone, 98 %
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Nom chimique ou matériau | Cortisone |
Point de fusion | 223.0°C to 228.0°C |
Perte à la dessiccation | 2% max. |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (HPLC) |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 360.44 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Cortisone
- Attention
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.