Learn More
Corning™ Bandes de tube PCR 8 puits
Fabriqués en PP à paroi fine et conçus pour un ajustement précis dans les blocs chauffants afin d’optimiser le transfert de chaleur. Les barrettes de tubes PCR à 8 puits Corning™ sont codées en couleur pour faciliter l’identification des échantillons.
580.64€ - 597.24€
Spécification
Certifications/Conformité | Sans DNase ni RNase |
---|---|
Volume (métrique) | 0,2 ml |
Quantité | 60/Bte |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
À utiliser avec (équipement) | Blocs chauffants pour optimiser le transfert de chaleur |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10584211
|
Corning™
6547 |
Assorti |
597.24€
300 pièces |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10348421
|
Corning™
6542 |
Transparent |
580.64€
300 pièces |
Expédition estimée: 16-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Les barrettes sont constituées de huit tubes en polypropylène à paroi fine de 0,2 ml
- Les connecteurs doubles entre chaque tube éliminent les ruptures involontaires lors de la manipulation des échantillons
- Testés et certifiés exempts de contamination par DNase et RNase
- non stériles
- Autoclavables à 121°C
Informations sur la commande
Les barrettes de bouchons sont emballées avec les barrettes de tubes.
Spécification
Sans DNase ni RNase | |
60/Bte | |
Blocs chauffants pour optimiser le transfert de chaleur | |
Non stérile | |
Autoclavables | |
Tube PCR à paroi fine 8 barrettes |
0,2 ml | |
Polypropylène | |
Conique | |
PP | |
Bande |