Learn More
Corning™ Flacons triangulaires pour culture cellulaire Costar™
En PS vierge optiquement transparent pour une visibilité maximale. Les flacons triangulaires pour culture cellulaire Corning™ offrent une excellente accessibilité à la surface cellulaire.
281.49€ - 633.35€
Spécification
Matériau du bouchon | HDPE |
---|---|
Matériau | PS |
À utiliser avec (application) | Pour une croissance et une adhérence de cellules optimales |
Forme | Triangulaire |
Revêtement de surface | Traitée pour culture tissulaire |
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Type de goulot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Type de goulot | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10762122
|
Corning™
3276 |
Orange | Droit |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10005240
|
Corning™
3056 |
Orange | Coudés |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10539442
|
Corning™
3055 |
Noir | Coudé |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10466302
|
Corning™
3275 |
Noir | Droit |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- En PS de qualité médicale, stérile et apyrogène
- Traités pour culture tissulaire pour une croissance et une adhérence des cellules maximales
- La conception brevetée du col incliné permet un meilleur accès à la monocouche cellulaire tout en améliorant globalement la manipulation.
- Gradués
- Surfaces dépolies pour l’étiquetage
- Col extra-large pour faciliter le pipetage
- Numéro de lot et numéro de catalogue imprimés sur chaque flacon
- Bouchons filtrants ventilés
- Optimisent l’échange gazeux tout en réduisant les risques de contamination
- Membrane hydrophobe avec des pores de 0.2 μm assurant un échange de gaz homogène sans qu’il soit nécessaire de desserrer le bouchon
Spécification
HDPE | |
Pour une croissance et une adhérence de cellules optimales | |
Traitée pour culture tissulaire | |
Stérile |
PS | |
Triangulaire | |
Oui |