Learn More
Corning™ Système de support perméable HTS TransWell™ à 24 puits
Réalisez simultanément 24 études de transfert de substances actives à haut débit, de manière automatisée. Le système de support perméable à 24 puits HTS Costar™ HTS Transwell™ est un système de support de microplaques pour grille de 24 puits avec des inserts de membrane reliés par un plateau rigide compatible avec une intégration robotique ; cette conception permet de manipuler l’ensemble des 24 inserts comme une seule unité.
457.12€ - 2383.82€
Spécification
Capacité (métrique) | 0,6 ml (puits) |
---|---|
Couleur | Transparent |
Surface de culture | 0,33 cm2 |
Stérilité | Stérile |
Type | Système d'insertion de microplaques |
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10228861
|
Corning™
3396 |
0,4 μm | 1/Paquet |
457.12€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10428761
|
Corning™
3398 |
3μm | 1/Paquet |
457.12€
2 pièces |
Expédition estimée: 15-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10679321
|
Corning™
3397 |
0,4 μm | 12/Paquet |
2383.82€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10795902
|
Corning™
3399 |
3μm | 12/Paquet |
2383.82€
12 pièces |
Expédition estimée: 11-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Traité pour culture tissulaire pour la différenciation, l’adhérence et la croissance des cellules adhérentes
- Stérilisé par irradiation aux rayons gamma
- Surface de croissance cellulaire 0,33 cm2 / puits
- Le conditionnement individuel comprend deux plaques HTS Transwell-24 montées sur deux plaques à 24 puits et deux réservoirs ouverts
- Le conditionnement en vrac se compose de 12 plaques HTS Transwell-24 montées sur douze plaques à 24 puits
- Utilisez la plaque avec réservoir ouvert pour l’alimentation des cellules sans pipetage supplémentaire (plaque vendue séparément)
Spécification
0,6 ml (puits) | |
0,33 cm2 | |
Système d'insertion de microplaques | |
24 | |
6,5 mm |
Transparent | |
Stérile | |
0,6 ml | |
Polycarbonate traité pour culture tissulaire |