Learn More
Coumarine 343, Grade laser, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10015710
148.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mg
500 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
55804-65-4
C16H15NO4
285.299
MFCD00051335
KCDCNGXPPGQERR-UHFFFAOYSA-N
108770
CHEBI:51941
C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C=C(C(=O)O4)C(=O)O)CCCN3C1
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
55804-65-4
C16H15NO4
285.299
MFCD00051335
KCDCNGXPPGQERR-UHFFFAOYSA-N
108770
CHEBI:51941
C1CC2=C3C(=C4C(=C2)C=C(C(=O)O4)C(=O)O)CCCN3C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Coumarin 343
Point de fusion 240.0°C
Fluorescence max. 470nm (in basic ethanol)
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble.
Spectre IR Authentique
Lambda max. 409nm (in basic ethanol)
Poids de la formule 285.29
Qualité Pures
Coefficient d’absorption molaire 19900L/(mole.cm) (lambda max.)
Conditionnement Flacon en verre
Compatibilité (for use as a laser dye) passes
Couleur Orange
Quantité 500 mg
Forme physique Poudre cristalline