Learn More
Fisherbrand™ Couvercle pour bain-marie à usage général
Les couvercles Fisherbrand™ sont destinés à être utilisés avec les bains-marie à agitation peu profonds.
378.00€ - 388.00€
Spécification
Description | Couvercle toit en acier inox |
---|---|
Type | Couvercle à pignon |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15315897
|
Fisherbrand™
|
Bains-marie de précision 10 L pour usage général |
388.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15305897
|
Fisherbrand™
|
Bains-marie de précision 2 L et 5 L pour usage général |
378.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Hottes à gaz- Permettent la régulation de l’atmosphère entourant l’échantillon
- Améliorent l’uniformité de la température et réduisent la consommation d’énergie
- En acier inoxydable poli avec raccord de gaz en plastique
- Chaque bain-marie peut accueillir 1 grande hotte ou 2 petites hottes
- Conception améliorée à charnière qui permet une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
- Compatible avec du matériel de laboratoire plus haut grâce à une plus grande hauteur
- Modèles en polycarbonate et en acier inoxydable disponibles
Spécification
Couvercle toit en acier inox | |
Couvercle à pignon | |
Acier inoxydable |