Learn More
Hirschmann™ Lamelles pour microscopie
Conservez et protégez les échantillons sur lames. Les lamelles Hirschmann Instruments™ pour microscopie sont fabriquées en verre de qualité et sont disponibles dans une gamme de dimensions.
Marque: Hirschmann™ 8000103
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- 0,13 à 0,17 mm d’épaisseur
- Conforme aux normes DIN 58 884, CE et IVD 98/79 CE
Spécification
Lames porte-objet | |
1 (0,13 à 0,16 mm) | |
20 x 20 mm | |
CE, DIN 58884, IVD 98/79 CEbr/ |