Learn More
Karl Hecht™ Lamelles circulaires Assistent™ pour microscopie
Conservez et protégez les échantillons sur lames. Les verres protecteurs circulaires Karl Hecht™ Assistent™ pour microscopie sont en verre borosilicaté ultra transparent, empêchant ainsi quasiment toute distorsion des couleurs.
Marque: Karl Hecht™ 100118
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- 0,13 à 0,16 mm d’épaisseur
- Excellente planéité
- Avec marquage CE
- Résistance optimale aux attaques chimiques
- Indice de réfraction finement adapté aux microscopes
- Haute transmission spectrale
- Excellente qualité interne du verre, avec quasiment aucunes inclusions, stries, bulles, traces, etc.
- Boîtes de 100 pièces, 10 boîtes en carton
Spécification
Lames porte-objet | |
Verre | |
18 mm | |
1 000/paquet |
Rond | |
1 (0,13 à 0,16 mm) | |
CE |