Learn More
Epredia™ Lamelles couvre-objet, cercles
Les lamelles Thermo Scientific™ conviennent parfaitement comme matériau de couverture pour les échantillons dans les examens microscopiques en médecine, biologie et recherche. Fabriqué en verre borosilicaté D 263™ M de Schott AG. Disponibles en plusieurs épaisseurs.
Marque:  Epredia™ CB00100RA020MNZ0
109.73 EUR valable jusqu'au 2024-04-26
Utilisez le code promo "21687" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.16
Informations supplémentaires : Poids : 0.04590kg
Code produit. 12893804
  • 155.00€ / 1000 pièces
En stock
Description
  • Très transparent et achromatique – pratiquement exempt de toute distorsion des couleurs
    Bonne planéarité
  • Indice de réfraction ajusté pour les microscopes
  • Grande homogénéité optique – pratiquement exempte d’inclusions, de traînées, de bulles, etc.
  • Très bonne stabilité chimique
Spécification
Spécification
Rond
10 mm
0 (0,085 à 0,13 mm)
Verre borosilicaté
10 mm
10 mm