Learn More
Epredia™ Portoirs à coloration pour lamelles
Rangez les lamelles de 22 mm ou 24 mm en toute sécurité grâce aux portoirs à coloration pour lamelles Epredia™. Disponibles en deux tailles.
Marque:  Epredia™ 116
Code nomenclature Nacres: MA.46
Informations supplémentaires : Poids : 0.05670kg
Code produit. 12617706
  • 158.00€ / 1 pièce
Date d’expédition estimée: 10-12-2021
Ajouter au panier
Description
Description
Rangez les lamelles de 22 mm ou 24 mm en toute sécurité grâce aux portoirs à coloration pour lamelles Thermo Scientific™. Disponibles en capacité de cinq ou trente lamelles.
  • En acier inox soudé
Rack pour cinq lamelles :
  • Adaptation aisée dans une cuve à coloration verticale ou un bécher en verre
Rack pour trente lamelles :
  • Comprend une poignée démontable de type à ressort
  • Mesure 4 x 11 x 1,2 po (10,2 x 2,8 x 3,0 cm)
Spécification
Spécification
5
Lames
Acier inoxydable
Rack pour cinq lamelles
22 ou 24 mm
Rack à coloration pour lamelles