Learn More
Epredia™ Portoirs à coloration pour lamelles
Rangez les lamelles de 22 mm ou 24 mm en toute sécurité grâce aux portoirs à coloration pour lamelles Epredia™. Disponibles en deux tailles.
251.00€ - 253.00€
Spécification
Type de produit | Rack à coloration pour lamelles |
---|---|
Capacité | Lames |
Matériau | Acier inoxydable |
Longueur (métrique) de lame | 22 ou 24 mm |
Code produit | Marque | Description | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Positions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12627706
|
Epredia™
114 |
Rack pour 30 lamelles | 30 |
253.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12617706
|
Epredia™
116 |
Rack pour cinq lamelles | 5 |
251.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Rangez les lamelles de 22 mm ou 24 mm en toute sécurité grâce aux portoirs à coloration pour lamelles Thermo Scientific™. Disponibles en capacité de cinq ou trente lamelles.
Caractéristiques :
- Fabriqué en acier inoxydable soudé
- Rentre dans une cuve à coloration verticale ou un bécher en verre
Portoir de trente lamelles :
- Comprend une poignée démontable de type à ressort
- Dimensions : 10,2 x 2,8 x 3,0 cm (4 x 11 x 1,2 in)
Spécification
Rack à coloration pour lamelles | |
Lames | |
Acier inoxydable | |
22 ou 24 mm |