Learn More
Thermo Scientific™ Couvercle pour bains-marie Precision™
Ces couvercles Fisherbrand™ sont destinés à être utilisés avec des bains-marie d’agitation Precision Dubnoff et peu profonds.
Marque:  Thermo Scientific™ TSGPACL02
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.36000kg
Code produit. 15345887
  • 181.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 01-08-2024
Description
Complétez votre bain-marie Thermo Scientific™ Precision™ avec une hotte à gaz et un couvercle en gable conçus pour s’adapter aux grands flacons, ou avec un couvercle en anneaux concentriques pour le traitement à la vapeur. Disponibles en plusieurs tailles.
Hottes à gaz
  • Permettent la régulation de l’atmosphère entourant l’échantillon
  • Améliorent l’uniformité de la température et réduisent la consommation d’énergie
  • En acier inoxydable poli avec raccord de gaz en plastique
  • Chaque bain-marie peut accueillir 1 grande hotte ou 2 petites hottes
Couvercles en gable
  • Conception améliorée à charnière qui permet une configuration à couvercle ouvert et un retrait facile du couvercle
  • Compatible avec du matériel de laboratoire plus haut grâce à une plus grande hauteur
  • Modèles en polycarbonate et en acier inoxydable disponibles
Prestations de service
1 an
Spécification
Spécification
Couvercle de remplacement en acrylique pour bain Marie 2L
Bains-marie de précision 2 L pour usage général
PC
2 L
Couvercle à pignon