Learn More
Helios Italquartz Couvercles avec manche en forme d’anneau, translucide
Couvercles avec manche en forme d’anneau en verre quartz translucide, durable, résistant et chimiquement inerte.
72.75€ - 180.00€
Spécification
Couleur Translucide
Matériau Quartz
Type Couvercles avec manche en forme d’anneau
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque À utiliser avec (équipement) Prix Quantité et disponibilité  
15858064
Afficher les documents Détails de la promotion
Helios Italquartz
64F00502
Creuset CR 2
72.75€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15868064
Afficher les documents Détails de la promotion
Helios Italquartz
64F00508
Creuset CR 15
180.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15878064
Afficher les documents Détails de la promotion
Helios Italquartz
64F00511
Creuset CR 4
81.75€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-06-2024
Description
  • Translucide
  • Avec manche en forme d’anneau
  • Chimiquement inerte
  • Excellente isolation électrique
  • Excellente solidité et durabilité
  • Stabilité thermique exceptionnelle par rapport au verre
Spécification
Spécification
Translucide
Quartz
Couvercles avec manche en forme d’anneau