missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

COX20 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène COX20
Concentration 0.39 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16844315
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
25752-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16834315
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
25752-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

COX20, also name as FAM36A, belongs to the COX20 family. Mutations in COX20 are a novel cause of recessively inherited.
Spécification

Spécification

COX20
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q5RI15
116228
COX20 Fusion Protein Ag22520
Primary
-20°C
COX20
0.39 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
FAM36A, Protein FAM36A
COX20
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications