Learn More
CPC™ Raccords à déconnexion rapide en plastique
Détachez ces raccords à l’aide d’une simple pression sur l’ergot de blocage. Les raccords à déconnexion rapide en plastique CPC™ sont parfaits pour une utilisation avec des liquides corrosifs. Les matériaux en polycarbonate et en polysulfone sont testés et soumis à toutes les substances physico-chimiques, cytotoxiques, lixiviables et extractibles.
Marque:  CPC™ 31311-21
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01620kg
Code produit. 11780029
  • 176.00€ / 5 pièces
En stock
Description
Détachez ces raccords à l’aide d’une simple pression sur le loquet à poucier.Les raccords à déconnexion rapide en plastique CPC™ sont parfaits pour une utilisation avec des liquides corrosifs.Les matériaux en polycarbonate et en polysulfone passent tous les tests physico-chimiques, de cytotoxicité, lixiviables et de substances extractibles
Les raccords de la série CPC assurent des connexions sûres et sont faciles à utiliser, même avec les mains gantées. Ils sont réutilisables, mais suffisamment économiques pour permettre leur disponibilité.
  • Matériau : ABS de qualité médicale, polycarbonate et polysulfone
  • Gamme de tubulures : dia. int. de 1/4 et 3/8 po (6,4 x 9,5 mm)
  • Débit : Cv∽ 5,5 (79,25) max.
  • Ergot de blocage ergonomique
  • Clic audible lorsque connecté
  • Matériaux USP classe VI
  • Peut être stérilisé par autoclave, EtO, irradiation électronique ou gamma
  • Les demi-couplages peuvent être pivotés lorsqu’ils sont connectés
  • Raccord cannelé et conique
  • Matériaux exempts d’ESB/EST
  • Conditionnement et lignes de transfert de milieux de culture cellulaire
  • Applications de récolte et de collecte
  • Solutions tampons
  • Ensembles de tubes
  • Systèmes de drainage/prélèvement urologique
  • Couvertures d’hypothermie/hyperthermie
Spécification
Spécification
Corps de couplage en ligne avec raccord cannelé sans vanne
Autoclavables
6,4 mm
1,1 in
6,4mm
–40deg;F
25 mm
Ambré
149°C
USP classe VI, ADCF
0,25 po., 0,375 po.
PSU
28 mm
Lignes de transfert et conditionnement de milieux de culture cellulaire, applications de récolte et de collecte
-40deg;C
0,96 in
300°F