Learn More
CPC™ Connecteurs en plastique, couplages et raccords
Couvrez une large gamme d’applications à usage général avec ces couplages à déconnexion rapide en plastique. Les connecteurs, couplages et raccords en plastique CPC™ sont dotés d’embouts intégraux et se connectent et se déconnectent à l’aide d’une seule main.
54.20€ - 101.00€
Spécification
Température min. de fonctionnement (impériale) | –40deg;F |
---|---|
Température min. de fonctionnement (métrique) | -40deg;C |
Comprend | Connecteur en plastique |
Couleur | Blanc |
Pression maximale | 120°psi |
Product Code | Brand | Matériau | Description | Type de produit | Price | Quantity & Availability | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Matériau | Description | Type de produit | Price | Quantity & Availability | |||
11801120
|
CPC™
06364-85 |
PP | L 1,35 x H 0,63 po (34,2 x 16,5 mm) | Insert de couplage en ligne avec raccord cannelé à vanne |
101.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11929365
|
CPC™
06360-65 |
Joint Buna-N ; | L 1,8 x H 0,94 po. (45,7 x 23 mm) | Corps de couplage en ligne avec raccord cannelé à vanne |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Débit nominal disponible : 1/8 à 1/2 po
- Fabrication en polypropylène
- Joint 0torique en EPDM
- Ergot de blocage froid
- Résistance aux produits chimiques et stérilisation possible par irradiation aux rayons gamma
- Moins de points de fuite, assemblages plus courts et installations plus rapides
Specifications
–40deg;F | |
Connecteur en plastique | |
120°psi | |
80°C |
-40deg;C | |
Blanc | |
180°F |