Learn More
CPC™ Raccords miniatures à déconnexion rapide SMC Series
À utiliser avec du matériel de laboratoire, des instruments médicaux et chirurgicaux, des systèmes de transfert d’eau, des systèmes d’air et autres applications
Marque:  CPC™ 06363-56
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.00990kg
Code produit. 11915474
Quantité Prix
1 54.35€ / 10 pièces
10 48.02€ / 10 pièces
Expédition estimée
25-05-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • Tailles de débit jusqu’à 0,37 po (9,5 mm)
  • Déconnexion facile par dévissage ou à l’aide d’un bouton-poussoir
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion, compatible avec le polyuréthane, le polyéthylène, le nylon, le PVC, le silicone et d’autres matériaux de tubulure
  • En acétal blanc ou PP couleur amande, ils peuvent être associés ou adaptés à divers types de couplage
  • Pièces métalliques en acier inoxydable de type 316 (ressorts internes, vannes ou ergots de blocage)
  • Un déclic audible se fait entendre lorsque le couplage est complètement engagé
  • Les inserts sont disponibles en configurations directe ou avec vanne de fermeture
Spécification
Spécification
Blanc
82°C
Acétal
22 mm
3,2mm
-40deg;C
0,48 in
180°F
Autoclavables
0,9 in
Corps de couplage en ligne avec raccord cannelé sans vanne
–40deg;F
12,1 mm