Learn More
CPC™ Corps à filetage de tuyau MNPT à déconnexion rapide volume standard : Acétal
1/8 po. (3,2 mm) ou 1/4 po. (6,4 mm) de diamètre de débit
Marque:  CPC™ 10006
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 11909435
Quantité Prix
1 26.65€ / 1 pièce
10 24.03€ / 1 pièce
En stock, prêt à être expédié : 10
Ajouter au panier
Description
Description
  • Déconnexion pratique d’une seule main
  • Joints toriques et vannes d’arrêt résistants aux fuites
  • Résistant aux produits chimiques et à la corrosion, compatible avec le polyuréthane, le polyéthylène, le nylon, le PVC, le silicone et d’autres matériaux de tubulure
  • Un déclic audible se fait entendre lorsque le couplage est complètement engagé
  • Disponible également en polypropylène
  • Joints Buna-N et ressorts en acier inoxydable de type 316, axe et verrou
  • Pression de service : vide à 120 psi (8,3 bar) ; température de fonctionnement : -40° à +82°C (-40° à +180°F)
Les tailles de débit du raccord et de l’insert doivent correspondre, mais les dimensions de D.I. des tubulures peuvent être différentes.
À utiliser avec du matériel de laboratoire, des instruments médicaux et chirurgicaux, des systèmes de transfert d’eau, des systèmes d’air et autres applications
Spécification
Spécification
Blanc
82°C
Autoclavables
Acétal
29,1 mm
9,5 à 19 mm
–40deg;F
NPT de 0,37 po.
0,9 in
180°F
120°psi
0,375 à 0,75 in
1,15 in
Corps de couplage à vanne NPT
Pour les équipements de laboratoire, les instruments médicaux et chirurgicaux
-40deg;C
22,8 mm
Vannes de fermeture