Learn More
CPZ Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | CPZ |
---|---|
Concentration | 0.22 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16815354
|
Proteintech
15944-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16805354
|
Proteintech
15944-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
CPZ is a member of the metallocarboxypeptidase family. This enzyme displays carboxypeptidase activity towards substrates with basic C-terminal residues. It is most active at neutral pH and is inhibited by active site-directed inhibitors of metallocarboxypeptidases.Specifications
CPZ | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human, Rat | |
O54858, Q66K79, Q8R4V4 | |
242939, 83575, 8532 | |
CPZ Fusion Protein Ag8429 | |
Primary | |
-20°C | |
CPZ |
0.22 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
carboxypeptidase Z, CPZ | |
CPZ | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |