Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 34500 ALU
Chaussure avec propriétés antistatiques et traitement Sanitized™. Comprend une semelle en TPU ultra antidérapante.
151.46€ - 162.18€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15689837
|
Abeba™
34500/36 |
36 |
151.46€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15699837
|
Abeba™
34500/37 |
37 |
151.46€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15609847
|
Abeba™
34500/38 |
38 |
162.18€
1 paire |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15619847
|
Abeba™
34500/39 |
39 |
151.46€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15629847
|
Abeba™
34500/40 |
40 |
151.46€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15639847
|
Abeba™
34500/41 |
41 |
151.46€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15649847
|
Abeba™
34500/42 |
42 |
151.46€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15659847
|
Abeba™
34500/44 |
44 |
151.46€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15669847
|
Abeba™
34500/45 |
45 |
151.46€
1 paire |
N/A | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
15679847
|
Abeba™
34500/46 |
46 |
151.46€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15689847
|
Abeba™
34500/47 |
47 |
151.46€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15699847
|
Abeba™
34500/48 |
48 |
151.46€
1 paire |
Expédition estimée: 22-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibre
- Blanc/gris
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3577)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Partie supérieure en une pièce
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibre | |
PUR | |
Aluminium |
Blanc | |
Antidérapant | |
34500 |