Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 34502 ALU
Chaussure avec propriétés antistatiques et traitement Sanitized™. Comprend une semelle en TPU ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 34502/40
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.24000kg
Code produit. 15679867
  • 126.00€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 15-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibre noir/rouge
  • Embout de sécurité en aluminium
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3577)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
  • Partie supérieure en une pièce
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Microfibre
Antidérapant
34502
Noir
40
PUR
Aluminium