Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 34510 ALU
Chaussure avec propriétés antistatiques et traitement Sanitized™. Comprend une semelle en TPU ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 34510/44
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.24000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15679897
  • 129.00€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 16-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibre avec trame en textile respirant
  • Blanc/gris
  • Embout de sécurité en aluminium
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3577)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
  • Modèle supprimé
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Microfibre
Antidérapant
34510
Blanc, Gris
44
Polyuréthane thermoplastique
Aluminium