Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 34571 ALU
Chaussure avec propriétés antistatiques et traitement Sanitized™. Comprend une semelle en TPU ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 34571/37
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.26000kg
Code produit. 15659957
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Velours avec trame en textile respirant
  • Noir/bleu
  • Embout de sécurité en aluminium
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3577)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
  • Revêtement anti-rayures dans la zone des orteils et du talon
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Velours
Antidérapant
34571
Noir
37
PUR
Aluminium