Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 34580 ALU
Chaussure avec propriétés antistatiques et traitement Sanitized™. Comprend une semelle en TPU ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 34580/46
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.23000kg
Code produit. 15660018
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Cuir blanc/bleu lisse
  • Embout de sécurité en aluminium
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3577)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Modèle supprimé
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Cuir
Antidérapant
34580
Blanc
46
PUR
Aluminium