Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 34580 ALU
Chaussure avec propriétés antistatiques et traitement Sanitized™. Comprend une semelle en TPU ultra antidérapante.
Marque: Abeba™ 34580/38
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.23000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
- Cuir blanc/bleu lisse
- Embout de sécurité en aluminium
- Semelle intermédiaire en mousse PU
- Semelle extérieure antidérapante en TPU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3577)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Modèle supprimé
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC | |
Cuir | |
Antidérapant | |
34580 |
Blanc | |
38 | |
PUR | |
Aluminium |