Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 34803 ALU
Chaussure avec propriétés antistatiques et traitement Sanitized™. Comprend une semelle en TPU ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 34803/47
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.24100kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15690068
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Microfibre noir/jaune
  • Embout de sécurité en aluminium
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Résistant à la pénétration de métaux
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n.º 3577)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
  • Partie supérieure en une pièce
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Microfibre
Antidérapant
34803
Noir
47
PUR
Aluminium