Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 34883 ALU
Chaussure avec propriétés antistatiques et traitement Sanitized™. Comprend une semelle en TPU ultra antidérapante.
Marque:  Abeba™ 34883/38
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.24000kg
Code produit. 15690098
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
  • Cuir lisse
  • Noir/Blanc
  • Embout de sécurité en aluminium
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Résistant à la pénétration de métaux
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3577)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Modèle supprimé
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Cuir
Antidérapant
34883
Noir
38
PUR
Aluminium