Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 4500 ALU
L’embout de sécurité en aluminium assure une protection légère des orteils. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 4500/42
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.24000kg
Code produit. 15631508
  • 99.10€ / 1 paire
Expédition estimée
22-10-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibre
  • Blanc/gris
  • Embout de sécurité en aluminium
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3577)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
  • Partie supérieure en une pièce
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Microfibre
Antidérapant
4500
Blanc
42
PUR
Aluminium