Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 4511 ALU
L’embout de sécurité en aluminium assure une protection légère des orteils. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 4511/42
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.26000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15681568
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibre avec trame en textile respirant
  • Noir/bleu
  • Embout de sécurité en aluminium
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3577)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
  • Modèle supprimé
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Microfibre
Antidérapant
4511
Noir, Bleu
42
PUR
Aluminium