Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 4570 ALU
L’embout de sécurité en aluminium assure une protection légère des orteils. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 4570/43
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.23200kg
Code produit. 15681608
  • 129.00€ / 1 paire
Date d’expédition estimée: 16-07-2021
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Cuir lisse avec trames en textile respirantes
  • Blanc
  • Embout de sécurité en aluminium
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3577)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
  • Modèle supprimé
  • Revêtement anti-rayures dans la zone des orteils et du talon
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Cuir
Antidérapant
4570
Blanc
43
PUR
Aluminium