Learn More
Abeba™ Chaussures de sécurité 4572 ALU
L’embout de sécurité en aluminium assure une protection légère des orteils. Traitement Sanitized™.
Marque:  Abeba™ 4572/45
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.24800kg
Code produit. 15661638
  • 104.00€ / 1 paire
Expédition estimée
10-08-2020
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Velours avec trame en textile respirant
  • Noir/Jaune
  • Embout de sécurité en aluminium
  • Semelle intermédiaire en mousse PU
  • Semelle extérieure antidérapante en TPU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3577)
  • Traitement Sanitized
  • Antistatiques
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Matériau réfléchissant
  • Taille épuisée 36 - 40
  • Revêtement anti-rayures dans la zone des orteils et du talon
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Velours
Antidérapant
4572
Noir
45
PUR
Aluminium