Learn More
DWK Life Sciences Bouchon serti, ND11
Les fermetures serties sont généralement connues pour leurs excellentes caractéristiques de scellage même quand il s'agit d'un stockage d'échantillon à long terme.
Marque: DWK Life Sciences 225684
Informations supplémentaires : Poids : 0.03100kg
Description
La qualité d’un joint à sertir dépend fortement de l’étalonnage approprié de la pince à sertir utilisée pour appliquer le bouchon sur le flacon. Un sertissage trop ou trop peu serré compromettra la qualité du joint. Pour obtenir de bons résultats, assurez-vous de recalibrer régulièrement votre pince à sertir et de vérifier la qualité du joint à chaque sertissage.
- Conditionnés dans des sachets en PE à fermeture à glissière avec bande en feuille de métal déchirable pour garantir leur inviolabilité et permettre leur refermeture.
Spécification
Argent | |
Avec revêtement | |
ND20 |
Caoutchouc rouge, PTFE transparent | |
Avec opercule |