Learn More
DWK Life Sciences Bouchon serti, ND20
Les bouchons pour les fioles d'espace de tête sont disponibles en trois styles différents : standard, décharge de pression et magnétique.
Marque:  DWK Life Sciences 225699
47.21 EUR valable jusqu'au 2024-03-31
Utilisez le code promo "21663" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.24800kg
Code produit. 16616882
  • 56.95€ / 100 pièces
Expédition estimée: 16-04-2024
Description
La qualité d’un joint à sertir dépend fortement de l’étalonnage approprié de la pince à sertir utilisée pour appliquer le bouchon sur le flacon. Un sertissage trop ou trop peu serré compromettra la qualité du joint. Pour obtenir de bons résultats, assurez-vous de recalibrer régulièrement votre pince à sertir et de vérifier la qualité du joint à chaque sertissage.
  • Les joints à dépressurisation sont caractérisés par des plaquettes et des lignes de coupe intégrées, ce qui permet de libérer la pression interne lorsqu’elle dépasse 3,0 ± 0,5 bar
  • Les joints magnétiques sont compatibles avec les échantillonneurs automatiques de transport magnétique
  • Conditionnés dans des sachets en PE à fermeture à glissière avec bande en feuille de métal déchirable pour garantir leur inviolabilité et permettre leur refermeture
Spécification
Spécification
Espace de tête magnétique
Or
Aluminium, butyle, PTFE
Chromatographie en phase gazeuse (GC)
Autoclavables
100
Avec opercule
20 mm
20,7 mm
Butyle / PTFE
Shore A 55 ± 5
7,62 mm
2,3 mm
ND20