Learn More
DWK Life Sciences Bouchon serti, ND20
Les bouchons pour les fioles d'espace de tête sont disponibles en trois styles différents : standard, décharge de pression et magnétique.
Marque: DWK Life Sciences 225700
65.09 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21972" pour bénéficier de cette offre.
Informations supplémentaires : Poids : 0.22900kg
Description
La qualité d’un joint à sertir dépend fortement de l’étalonnage approprié de la pince à sertir utilisée pour appliquer le bouchon sur le flacon. Un sertissage trop ou trop peu serré compromettra la qualité du joint. Pour obtenir de bons résultats, assurez-vous de recalibrer régulièrement votre pince à sertir et de vérifier la qualité du joint à chaque sertissage.
- Les joints à dépressurisation sont caractérisés par des plaquettes et des lignes de coupe intégrées, ce qui permet de libérer la pression interne lorsqu’elle dépasse 3,0 ± 0,5 bar
- Les joints magnétiques sont compatibles avec les échantillonneurs automatiques de transport magnétique
- Conditionnés dans des sachets en PE à fermeture à glissière avec bande en feuille de métal déchirable pour garantir leur inviolabilité et permettre leur refermeture
Spécification
Espace de tête magnétique | |
Or | |
Aluminium, silicone, PTFE | |
Chromatographie en phase gazeuse (GC) | |
Autoclavables | |
100 | |
Avec opercule |
20 mm | |
20,7 mm | |
PTFE / silicone | |
Shore A 45 ± 5 | |
7,62 mm | |
2,3 mm | |
ND20 |