Learn More
Retsch™ Broyeur à fléaux SK 300
Le broyeur à fléau SK 300 Retsch™ convient parfaitement pour le broyage grossier et fin, à la fois en lots ou en continu.
9260.00€
Spécification
Dimensions (L x l x H) | 700 x 600 x 1200 mm |
---|---|
Alimentation électrique | 200/240 V, 50/60 Hz |
Matériau | Cast Iron |
Phase | 1-phase connection |
Vitesse | 2000 to 4000 rpm |
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15869264
|
Retsch™
20.751.0004 |
Plaques baffle en acier 1.1740 |
9260.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Avec croisillon percuteur, plaques de rebondissement, tuyau de filtration de 240 mm et récipient de collecte
- Moteur 3 phases avec convertisseur de fréquence
- Convient au broyage de lots de quantités plus grandes d’échantillons
- Vitesse réglable pour différentes applications
- Finesse finale définie grâce au tamis de fond avec ouverture de 0,12 mm à 10 mm
- Nettoyage facile grâce à l’insert, au rotor et au tamis enfichable interchangeables
- Gamme étendue d’accessoires d’une grande diversité, y compris de systèmes d’alimentation, de rotors et de tamis
- Frein moteur électrique
- Dispositif de verrouillage central
- Cyclone disponible en option
Spécification
700 x 600 x 1200 mm | |
Cast Iron | |
2000 to 4000 rpm |
200/240 V, 50/60 Hz | |
1-phase connection |