Learn More
Retsch™ Broyeur à fléaux SK 300
Le broyeur à fléau SK 300 Retsch™ convient parfaitement pour le broyage grossier et fin, à la fois en lots ou en continu.
Marque:  Retsch™ 20.751.0004
Informations supplémentaires : Poids : 60.00000kg
Code produit. 15869264
  • 9260.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-05-2024
Description
  • Avec croisillon percuteur, plaques de rebondissement, tuyau de filtration de 240 mm et récipient de collecte
  • Moteur 3 phases avec convertisseur de fréquence
  • Convient au broyage de lots de quantités plus grandes d’échantillons
  • Vitesse réglable pour différentes applications
  • Finesse finale définie grâce au tamis de fond avec ouverture de 0,12 mm à 10 mm
  • Nettoyage facile grâce à l’insert, au rotor et au tamis enfichable interchangeables
  • Gamme étendue d’accessoires d’une grande diversité, y compris de systèmes d’alimentation, de rotors et de tamis
  • Frein moteur électrique
  • Dispositif de verrouillage central
  • Cyclone disponible en option
Spécification
Spécification
700 x 600 x 1200 mm
Plaques baffle en acier 1.1740
Connexion en 1 phase
200/240 V, 50/60 Hz
Fonte
2 000 à 4 000 tr/min