Learn More
Tempshield™ Gants en tissu avec protection des épaules et gantelet Cryo-Industrial
Marque:  Tempshield™ SHMWP
Code nomenclature Nacres: HA.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.30600kg
Code produit. 11803821
  • 570.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 16-07-2024
Description
Gant Waterproof Cryo-Gloves™ -200°C
• Pour manipulation en atmosphère cryogénique
• Doublé d'une enveloppe 100% étanche
• Protection contre les éclaboussures des mains et bras en fonction du modèle
• Conserve souplesse et dextérité pendant les manipulations prolongées
• Enveloppe étanche, garantit imperméabilité et respirabilité
• Autoclavable
• Gant Waterproof
• La paire