Learn More
Greiner Bio-One Tube en PP à fond rond de 5 ml avec bouchon à filetage interne Cryo.s™
En PP de qualité supérieure garantissant une haute résistance thermique.
337.00€ - 339.00€
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur de bouchon | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10195490
|
Greiner Bio-One
124276 |
Jaune | Avec zone d’écriture |
337.00€
300 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10771201
|
Greiner Bio-One
124275 |
Vert | Avec zone d’écriture |
339.00€
300 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Le filetage interne est équipé d’un joint en silicone
- Avec surface d’écriture sur le dia. int.
- Stérile
- Apyrogènes et non toxiques
- Comprend 100 inserts pour bouchon blancs
- Boîte en PE
- Dia. x hauteur : 12.5 x 86 mm
Spécification
Rond | |
PP | |
Stérile |