Learn More
Eppendorf™ Congélateur CryoCube™ F740h, 230 V / 50 Hz
La série CryoCube F740 d'Eppendorf offre une protection sûre des échantillons et minimise les coûts d'exploitation. Avec jusqu'à 576 boîtes, le congélateur CryoCube F740h est la version verte d'entrée de gamme de 740 litres.
16120.00€ - 16930.00€
Specifications
Capacité (métrique) | 740 L |
---|---|
Température (point de consigne) | Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min |
Porte intérieure | 3 |
Isolation | Vide, mousse de polyuréthane |
Intérieur | Acier inoxydable |
Product Code | Brand | Côté charnière | Étagères | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Côté charnière | Étagères | Price | Quantity & Availability | ||||
15997065
|
Eppendorf™
F740340011 |
À droite | 3 |
16120.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15907075
|
Eppendorf™
F740340021 |
Prise de la | 3 |
16930.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15927075
|
Eppendorf™
F740340031 |
À droite | 5 |
16120.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15937075
|
Eppendorf™
F740340041 |
Prise de la | 5 |
16930.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
La série se compose des trois modèles suivants :- CryoCube F570: Panneau de 130 mm (isolation au polyuréthane), liquides de refroidissement « classiques », refroidissement par air
- CryoCube F570h : Panneau de 130 mm (panneaux d'isolation sous vide et panneaux d'isolation au polyuréthane), liquides de refroidissement « verts » (R290/ R170), refroidissement par air
- CryoCube F570hw : Panneau de 130 mm (panneaux d'isolation sous vide et panneaux d'isolation au polyuréthane), liquides de refroidissement écologiques (R290/ R170), refroidissement par eau
Specifications
740 L | |
3 | |
Acier inoxydable | |
LED | |
62,1 x 86,5 x 139 cm | |
Protection par mot de passe | |
230 V, 50 Hz | |
R290 / R170 | |
Échantillons (57 600) |
Temps de baisse de la température jusqu’à -80°C : 4 h 10 min | |
Vide, mousse de polyuréthane | |
Acier thermolaqué | |
91,5 × 109,9 × 197,3 cm | |
Non | |
Non disponible | |
Consomme 11,8 kWh/jour | |
357 à 366 kg | |
18 à 30 |