Learn More
Heathrow Scientific™ Étiquettes cryogéniques en polyoléfine Biotech variées - Feuilles
Conçues pour adhérer sans se déchirer dans des conditions de congélation cryogénique. Les étiquettes cryogéniques en polyoléfine Biotech variées peuvent résister à des températures extrêmes, à l’ébullition, à l’autoclavage, aux agents caustiques et à la centrifugation, sans se décoller, se craqueler ni se détériorer. Disponibles en rouleaux ou en feuilles d’imprimante, en deux dimensions différentes.
Marque: Heathrow Scientific™ HEALCRY-1200
108.23 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.12
Informations supplémentaires : Poids : 0.41220kg
Description
Pour un étiquetage sûr et sans compromis des flacons cryogéniques et microtubes- Étiquettes jetables en polyoléfine flexible et chimiquement inerte
- L’adhésif acrylique adhère à la plupart des plastiques (tubes en PP 100 % vierge recommandés), au verre et aux métaux
- La combinaison unique étiquette / adhésif se développe et se contracte en fonction des variations de température
- Étiquettes prédécoupées et détachables sous forme de feuilles d’imprimante, pour éviter les bourrages
- Étiquettes 38 x 19 mm, parfaites pour un étiquetage général
- Température résistante de -196°C à +150°C
- Conditions de stockage cryogénique au congélateur
- LN2 en phases liquide et vapeur
- Bains-marie jusqu’à 100°C
- Autoclavage et étuves modérées à 150°C
- Résistantes à la plupart des solvants et agents caustiques
- Centrifugation
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Sheet | |
Front | |
Feuilles d’imprimante | |
Marquage des articles utilisés en conjonction avec le stockage cryogénique, l’utilisation de LN2, la centrifugation, l’autoclavage, les bains-marie et l’ébullition | |
5 | |
1200/Bte | |
-320.8°F to +302°F | |
1.5 x 0.75 in. (38 x 19 mm) | |
38.1 mm | |
19 mm |
Acrylique | |
Matte | |
Polyoléfine | |
Laser | |
Non-sterile | |
Étiquetage général | |
60 | |
38 x 19 mm | |
–196°C à +150°C | |
1.5 in. | |
0.75 in. |