Learn More
Fisherbrand™ Boîte de stockage cryogénique en polypropylène
Stockez jusqu’à 81 microtubes et des flacons cryogéniques dans des boîtes aux couleurs vives. Les boîtes de stockage de microtubes en polypropylène Fisherbrand™ sont conçues pour une identification visuelle rapide et un accès facile dans un format compact. Convient au stockage à basse température.
54.05€ - 110.00€
Spécification
Type de bouchon | Couvercle emboîtant |
---|---|
Matériau | Polypropylène |
Forme | Carré |
Type | Boîte de stockage de flacons cryogéniques |
À utiliser avec (application) | Stockage des microtubes |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10050182
|
Fisherbrand™
|
Vert |
110.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10325002
|
Fisherbrand™
|
Jaune |
63.45€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10070182
|
Fisherbrand™
|
Rose |
63.45€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10385042
|
Fisherbrand™
|
Orange |
54.05€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10273222
|
Fisherbrand™
|
Bleu |
104.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10243272
|
Fisherbrand™
|
Bleu, vert, orange, violet, jaune |
104.00€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10500203
|
Fisherbrand™
|
Naturel |
63.45€
5 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Format compact permettant de stocker jusqu’à 81 microtubes et flacons cryogéniques.- En PP
- Stockage de microtubes ou de flacons cryogéniques
- Couvercle emboîtant facile à ouvrir
- Convient au stockage à basse température
- Tubes : 1,5/2,0 ml
- Puits : 81
- Diamètre des puits : 12,3mm
- Autoclavables
- Puits uniformes avec identification d’emplacements
- La capacité des tubes est indiquée à l’extérieur de la boîte
- Couleurs vives translucides et surface dépolie pour le marquage
- Forme caractéristique en forme de creux
Spécification
Couvercle emboîtant | |
Carré | |
Stockage des microtubes | |
5 Paquets | |
130 x 130 x 47 mm | |
130 mm |
Polypropylène | |
Boîte de stockage de flacons cryogéniques | |
81 | |
9 x 9 | |
130 mm | |
47 mm |