Learn More
Thermo Scientific™ Congélateurs contrôlés par paliers CryoMed™
Les congélateurs Thermo Scientific CryoMed sont des solutions de congélation contrôlée par paliers d'une extrème simplicité.
Marque:  Thermo Scientific™ 7455
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 20.00000kg
Code produit. 10000764
  • 22743.00€ / 1 pièce
Expédition estimée
03-08-2020
Ajouter au panier
Description
Description
Fourni avec six profils de congélation prédéfinis standard et 10 profils définis par l’utilisateur (20 étapes/profil) qui peuvent être modifiés pour les protocoles personnalisés.
Programmation et surveillance aisées
  • Les températures de la chambre et des échantillons ainsi que l’état de fonctionnement s'affichent simultanément sur l’écran LCD rétroéclairé
  • La température de la chambre est surveillée par un thermocouple de type T monté en un point fixe
  • La température des échantillons est surveillée par le thermocouple de type T via un câble souple (inclus)
  • L’étape de pré-refroidissement lance automatiquement le programme de congélation lorsque les températures de la chambre et des échantillons sont équilibrées (écart maximum de 1°C) Des indicateurs sonores avertissent l’opérateur une fois l’autonomie arrivée à échéance
  • Fonctionnement continu en cas de coupure de courant inférieure à 10 secondes ; alarme sonore/visuelle pour les coupures supérieures à 10 secondes
  • Code d’accès modifiable pour une sécurité accrue
Composants des systèmes de congélation au LN2
  • Panneau de commande intuitif et imprimante thermique intégrée
  • Des électrovannes doubles augmentent le volume d’injection LN2 permettant un contrôle précis de la température et accélèrent la congélation pour optimiser la viabilité des cellules
  • Le système de traitement de l’air et l’anneau à azote liquide spécialement conçus fonctionnent en tandem assurant un contrôle précis et l’uniformité de la température
  • Protection contre les surtempératures sur l’élément de chauffe
Structure
  • Structure en acier inoxydable 304
  • Revêtement extérieur par pulvérisation Isolation en mousse de polyuréthane expansée in situ Les joints renforcés assurent une bonne étanchéité de la porte ; les profils pare-vapeur en PTFE empêchent que la congélation ne bloque la porte en position fermée Les modèles à accès par l'avant et le haut sont conçus pour la FIV et pour faciliter “l'ensemencement”
6ft. (1,8 m) flexible de transfert en acier inoxydable, évasement 0,5in. 35°, papier thermique, câble d’interface/adaptateur série de 25 à 9 broches et câble RS-232 de 3 m (10ft.)Consultez votre Contact Service Clients pour connaître les racks et accessoires Thermo Scientific disponibles pour les congélateurs CryoMed.Tous les congélateurs CryoMed sont livrés avec le logiciel Controlled-Rate Freezing PC Interface qui permet de connecter un ordinateur compatible IBM™ et une imprimante externe—, de télécharger des profils et d’acquérir des graphes, des profils et des informations sur les échantillons. Ordinateur et imprimante externe vendus séparément ; contactez votre Contact Service Clients.
Spécification
Spécification
Modèle non-FIV
41.8L
230V
20,4 x 43,7 x 21,2 po (51,8 x 111 x 53,8 cm)
81,6 kg
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
33cm
30.5cm
oui
48.3cm
-180 ° C à 50 ° C
230 V, 50 / 60 Hz
50/60 Hz
13 x 19 x 12 po (33 x 48,3 x 30,5 cm)
106,6 kg
Acier inoxydable avec finition en peinture pulvérisée
53.8cm
51.8cm
avant
111cm
Vidéos
Documents
Voir les accessoires
Garantie