Learn More
Epredia™ Cryostat CryoStar NX50
Obtenez une qualité de coupe optimale, ainsi qu’une sécurité et une ergonomie inégalées grâce au Epredia™ CryoStarTM NX50, conçu pour répondre aux besoins des laboratoires cliniques de routine.
27860.00€ - 35940.00€
Spécification
Type de produit | Cryostat |
---|---|
Dégivrage | Programmé / Immédiat |
Positionnement de l’échantillon par support de plaque | Moteur pas-à-pas contrôlé par un simple écran tactile |
Contrôle de la température du couteau | Température ambiante -27°C; à -20°C ±2°C à +20° à +30°C |
Gamme de coupe | 0,5 à 100 μm (section fine), 5 à 500 μm (section garniture) |
Code produit | Marque | Configuration | Comprend | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Configuration | Comprend | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
13435949
|
Epredia™
957140 |
PPO | Refroidissement d’objets, Peltier, désinfection à froid | 220/240 V |
30545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13455949
|
Epredia™
957150 |
OPHD | Refroidissement d’objets, Peltier, ajustement de la hauteur, désinfection à froid | 220/240 V |
31750.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13465949
|
Epredia™
957160 |
OPDV | Refroidissement d’objets, Peltier, désinfection à froid, Vacutome | 220/240 V |
34140.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13445949
|
Epredia™
957170 |
OPSH | Refroidissement d’objets, Peltier, réglage de la hauteur, Vacutome | 220/240 V |
31990.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13475949
|
Epredia™
957200 |
VPO | Refroidissement d’objets, Peltier, Vacutome | 220/240 V |
30790.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13485949
|
Epredia™
957210 |
OPP | Refroidissement d’objets, Peltier, réglage de la hauteur | 220/240 V |
29355.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13495949
|
Epredia™
957220 |
OP | Refroidissement d’objets, Peltier | 220/240 V |
28150.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15300785
|
Epredia™
957230 |
OPHV | Refroidissement d’objets, Peltier, réglage de la hauteur, Vacutome | 110/120 V |
32955.00€
1 pack |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
13405959
|
Epredia™
957240 |
OPHVD | Refroidissement d’objets, Peltier, ajustement de la hauteur, Vacutome, désinfection à froid | 220/240 V |
35940.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 21-08-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15370785
|
Epredia™
957270 |
OPV | Refroidissement d’objets, Peltier, Vacutome | 100/120 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15310775
|
Epredia™
957100 |
OPD | Refroidissement d’objets, Peltier, désinfection à froid | 100/120 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15370765
|
Epredia™
957180 |
OPP | Refroidissement d’objets, Peltier, réglage de la hauteur | 100 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15390765
|
Epredia™
957190 |
OPSH | Refroidissement d’objets, Peltier, réglage de la hauteur, Vacutome | 100 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15330775
|
Epredia™
957110 |
OPHD | Refroidissement d’objets, Peltier, ajustement de la hauteur, désinfection à froid | 110/120 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15360775
|
Epredia™
957120 |
OPDV | Refroidissement d’objets, Peltier, désinfection à froid, Vacutome | 100/120 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15380775
|
Epredia™
957130 |
OPHVD | Refroidissement d’objets, Peltier, ajustement de la hauteur, Vacutome, désinfection à froid | 110/120 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15320785
|
Epredia™
957250 |
OP | Refroidissement d’objets, Peltier | 100/120 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15330765
|
Epredia™
957080 |
OPHD | Refroidissement d’objets, Peltier, ajustement de la hauteur, désinfection à froid | 100 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15350765
|
Epredia™
957090 |
OPHVD | Refroidissement d’objets, Peltier, ajustement de la hauteur, Vacutome, désinfection à froid | 100 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
15340785
|
Epredia™
957260 |
OPH | Refroidissement d’objets, Peltier, réglage de la hauteur | 110/120 V |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
Obtenez une qualité de coupe optimale, ainsi qu’une sécurité et une ergonomie inégalées grâce au Thermo Scientific™ CryoStar™ NX50, conçu pour répondre aux besoins des laboratoires cliniques de routine. Ce cryostat manuel offre une conception adaptée à la forme, avec en options un réglage de la hauteur, une désinfection à froid et un vacutome.
Le cryostat CryoStar NX50 marche dans les traces du cryostat populaire CryoStar NX70 en offrant des caractéristiques standard adaptées aux laboratoires d’histologie clinique de routine.
Les modèles NX50 et NX70 utilisent un système de refroidissement à réponse rapide, qui refroidit activement toutes les zones de la chambre cryostatique susceptibles d’entrer en contact avec l’échantillon, y compris la pince pour échantillons, le Cryobar et la lame. Il en résulte un contrôle précis de la température et une consommation d’énergie deux fois moindre par rapport aux autres cryostats de routine. Un éclairage basse énergie par LED à intensité réglable par l’utilisateur est également inclus.
Caractéristiques d’ergonomie et de sécurité
- L’interface à écran tactile et le logiciel intuitif permettent à l’utilisateur d’afficher et de régler les paramètres suivants : température, épaisseur de coupe, déplacement restant du porte-lame, épaisseur de coupe et d’ébavurage, et tous les autres paramètres de l’instrument
- Mode de veille pour l’économie d’énergie et la réduction du bruit
- “Instrument vert” 0,30 kW/h mesuré en mode de fonctionnement au cours d’une journée normale (7,2 kW/jour)
- Rétraction des échantillons
- La conception avec réglage de la hauteur en option permet à l’utilisateur de travailler assis ou debout
- La conception enveloppante permet à l’utilisateur de se positionner plus près de la chambre et du microtome
- Système de désinfection Cold D en option sur demande
- Le système Vacutome en option recueille les déchets de coupe et les conserve dans un sac filtrant
- Le verrouillage manuel à volant fixe la position supérieure de la tête de l’échantillon
Caractéristiques de la chambre cryostatique
- Grande chambre cryostatique ouverte de 42 litres en acier inoxydable
- Le Cryobar peut accueillir 18 stations de congélation et une station de congélation rapide
- Chambre constamment refroidie à une température de -25 °C +/-2 °C pour une température ambiante de +20 °C
- Porte-couteau constamment refroidi à une température comprise entre -27 °C et -20 °C +/-2 °C pour une température ambiante de 20 °C à 30 °C
- Refroidissement actif de la tête de l’objet à -43 °C +/-2 °C pour une température ambiante de 20↓°C. La température de la tête de l’objet peut être définie par l’utilisateur
- Système de congélation rapide Peltier intégré à -57 °C +/-3 °C pour une température ambiante de 20 °C avec élément de refroidissement distinct (position unique)
- Porte en verre coulissante avec éclairage LED intégré
- Choix du cycle de décongélation immédiat ou programmé
- Les porte-échantillons à code couleur permettent d’identifier les échantillons
Caractéristiques du microtome
- Tête de l’objet à température contrôlée et à réponse rapide
- La tête de l’échantillon se déplace en orientation verticale uniquement, ce qui réduit les vibrations
- Orientation de l’échantillon sur l’axe XY 80 orbital et rotation de l’échantillon sur l’axe Z
- Épaisseur de coupe de 0,5 à 500 µm
- Course verticale de l’échantillon de 64 mm
- Plage d’alimentation horizontale du porte-lame de 48 mm
- Système vacutome en option pour étaler les cryo-coupes lors de la coupe
- Le porte-couteau très stable offre une épaisseur de coupe régulière
- Microtome avec avancée précise du moteur pas à pas
- Fonction de rétraction pouvant être activée ou désactivée
- Le volant de commande à effleurement minimise le risque de blessures dues à des mouvements répétitifs (microtraumatismes répétés)
- Roulements à rouleaux croisés sans maintenance
- Porte-lames pour les lames jetables à bas profil
- Porte-lames pour les lames jetables à haut profil
- Porte-couteau C
- Outil de transfert de lame magnétique pour un retrait en toute sécurité de la lame du porte-lame, ce qui réduit le risque de blessure
- Le protège-lame sert de protection entre l’opérateur et la lame
- Plateau à déchets de coupe amovible
Le modèle standard comprend
- Régulation de température de la tête d’objet à réponse rapide, conception et couleur adaptées à la forme, interface utilisateur à écran tactile pour le contrôle des fonctions de l’instrument
- Porte-échantillons de 30 mm - rouge, porte-échantillons de 30 mm - vert, porte-échantillons de 30 mm - bleu, porte-échantillons de 30 mm - or, clé Allen - 5 mm, clé Allen - 6 mm, plateau à déchets, tablette avec brosse, brosse - grossière pour le nettoyage, brosse magnétique - petite biseautée, brosse magnétique - poils de chèvre, outil de manipulation des lames, câble d’alimentation, clé USB, axe de réglage, guide d’utilisation, plaque stabilisatrice
- Brosse supplémentaire pour le nettoyage du tuyau à dépression, filtre grossier pour utilisation avec le vacutome, rallonge de tuyau avec buse - vacutome, buse - coupe, sac filtrant 25 pièces
- Godet de mesure supplémentaire, entonnoir en plastique
Accessoires requis: Le porte-lame à profil bas ou haut ou le support de couteau en acier de 16 cm doit être spécifié au moment de la commande.
Spécification
Cryostat | |
Moteur pas-à-pas contrôlé par un simple écran tactile | |
0,5 à 100 μm (section fine), 5 à 500 μm (section garniture) | |
20 μm | |
5 à 30 μm par incréments de 5 μm ; 30 à 100 μm par incréments de 10 μm ; 100 à 200 μm par incréments de 20 μm ; 200 à 500 μm par incréments de 50 μm | |
Porte-lames jetables 8 à 16° | |
-57°C ±3°C (-70,6°F +35,6° à -26,6°F) à une température ambiante de +20°C / +58°F. | |
Réglage manuel en fonction de la taille de l’échantillon | |
48 mm | |
100 cm | |
82 à 112 cm | |
75,5 cm | |
200 kg |
Programmé / Immédiat | |
Température ambiante -27°C; à -20°C ±2°C à +20° à +30°C | |
Axe y 8° réglable pour une stabilité accrue ; axe Z réglable 360° | |
Température ambiante 43 ±2°C à +20°C | |
64 mm | |
Motorisé (marche / arrêt) | |
Manuel | |
0,5 à 5 μm en incréments de 0,5 μm ; 5 à 10 μm en incréments de 1 μm ; 10 à 20 μm en incréments de 2 μm ; 20 à 50 μm en incréments de 5 μm ; 50 à 100 μm en incréments de 10 μm | |
39,4 in | |
32,3 à 44,0 in | |
29,7 in | |
440 lb. |