Learn More
Multiroir Controlec™ Boîte de stockage en ABS cristal
Stockez des éléments dans la boîte de stockage en ABS transparent Multiroir Controlec™. Conçue en ABS transparent, cette boîte est fournie avec un couvercle hermétique et est entièrement transparente.
Marque: Multiroir Controlec™ 50010
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 1.80000kg
Description
ulliRobuste et antichoc/liliEntièrement transparente/liliCouvercle inclus/li/ulSpécification
Blanc | |
Rectangulaires | |
122 mm | |
160 mm |
ABS | |
Boîte en plastique | |
133 mm | |
0,47 kg |